一般描述
助留机理:正相或吸附
样品基质相容性:有机溶液
样品基质相容性:有机溶液
- 含 Na2SO4(上层)和 Florisil(硅酸镁;下层)(由 PTFE 滤头(玻璃管)或 PE 滤头(PP 管)分隔和填充)的双层固相萃取管
- Florisil 粒度 — 60/100 目 (150-200μm);Na2SO4 纯度 — 99.99+%,密度 — 2.68g/mL
- 非常适合用于除去/分离有机基质中的极性化合物
- Na2SO4 层有助于除去对 Florisil 性能和/或后续 GC 分析有所影响的水性样品残留物
- 适用于按照欧洲标准 EN ISO 9377-2 : 2000 通过 GC-FID 分析来测定水中的烃油指数(地表水、废水、污水处理厂排水)
- 可提供玻璃固相萃取设备,使用者在 140°C 下加热 16 小时可重新活化 Florisil
- 与 Visiprep 大容量取样器(产品目录号 57275)和 Visiprep 固相萃取真空歧管结合用于处理更大量的样品
法律信息
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1