物料
PTFE face
blue PTFE/silicone
silicone body
硬度
30 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
制造商/商品名称
Chromacol 20-ST101
参数
250 °C temp. limit
外径
20 mm
直径× 厚度
20 mm × 0.045 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion