Merck
503118
Supelco
分子筛 5A 除湿器
S-trap, 1/8 in. fitting
别名:
S-TRAP 5A 分子筛,1/8 英寸接头
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
eCl@ss:
32110204
一般說明
分子筛 5A 可有效去除压缩空气、电解产生的氢、室内氮气或其他高水分或碳氢化合物含量的气体中的水分和重烃。
尺寸:
  • 200 cc 捕集阱:26 1/4 in. (67 cm) 长 ×1 in.(2.5 cm)直径
  • 750 cc 捕集阱:18 in.(45.7 cm) 长 ×2 3/8 in. (6 cm) 直径
  • S-捕集阱:7 1/2 英寸 (19 cm) 长 x 5 9/16 英寸。(14.1 cm) 宽 x 1/2 in. (13 mm) 直径 [ 总床长:19 3/4 in.(50.2 cm);延长的床长度确保气体和吸附剂之间的长期联系,并提供更大的工作容量]
相關產品
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)