Merck
503185
Supelco
二氧化碳捕集阱
volume 100 cc, 1/8 in. fitting
别名:
CO2 捕集器 100CC,1/8 英寸紧固件
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
容積
100 cc
接頭
1/8 in. fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氢氧化钠非纤维状硅酸盐材料因其高吸收能力和对二氧化碳的指示性能而被普遍接受。 通常在需要更换饱和材料之前,该材料将吸收其重量的20%至30%的二氧化碳。 随着二氧化碳的吸收,由于碳酸钠的形成,绿褐色的材料变成白色。 捕集阱由硼硅酸盐玻璃制成,配件镀镍,并带有烧结的不锈钢熔块。
应当在本装置的下游安装一个水分收集器,以吸收产生的水分。
注意:由于吸收剂的腐蚀性,在重新填充捕集阱时必须格外小心。
尺寸:
  • 100 cc 疏水阀:12 3/4 英寸 (32.4 cm) 长 x 1 3/4 英寸(44 mm) 直径
  • 250 cc 疏水阀:17 1/2 英寸长 (44.4 cm) x 2英寸 (51 mm) 直径
應用
它可用于连接燃烧炉和GCMS分离器,以将气体转移到监测同位素比的MS进气系统中。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Isotope-ratio-monitoring gas chromatography-mass spectrometry.
Matthews, D. E., and J. M. Hayes.
Analytical Chemistry, 50.11, 1465-1473 (1978)