产品名称
分子筛吸附剂, matrix Molecular Sieve 5A, 60-80 mesh, bottle of 50 g
agency
suitable for USP/NF nitrogen
形狀
solid
包裝
bottle of 50 g
基質
Molecular Sieve 5A
粒徑
60-80 mesh
孔徑
5 Å pore diameter
密度
~0.72 g/mL (free fall density)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分子筛是合成生产的沸石(自然存在的铝硅酸盐矿物),其特点是孔隙和尺寸极为一致的内腔。这些晶体材料具有基于氧化硅 (SiO 4 ) 和氧化铝 (AlO 4 ) 多面体的三维结构。多面体通过它们的角连接在一起,产生一个开放的结构,内腔中的分子可以被捕获。这些材料经过设计,可通过特定和均匀尺寸的孔进入内部空腔。
有关我们的吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
有关我们的吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)