主要文件
502693
Upchurch 柱前微过滤器
for use with 1/16 in. O.D. tubing, PEEK frit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
物料
PEEK frit
包装
pkg of 1 ea
配件
10-32 female Upchurch inlet fitting for 1/16 in. O.D. tubing
10-32 male Upchurch outlet fitting for 1/16 in.
相容性
for use with 1/16 in. O.D. tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PEEK 在线过滤器将毛细管(使用 Microtight 连接短管)或外径为 1/16 英寸管与凹形 10-32 接头相连。死体积为 0.3μL。包括 5 个 0.5μm 筛板(已安装一个)。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2