文件
1.50962
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART® HPLC guard-cartridge
别名:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 RP-18 封端 (5 µm) LiChroCART® 4-4, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped
包裝
10 pak of
標籤範圍
21.6% Carbon loading
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
0.4 cm × 4 mm
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
相关类别
一般說明
HPLC保护柱
LiChrospher® RP-18封端是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有C-18封端的反相特性。它非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。将该吸附剂装入LiChroCART 4-4 HPLC保护柱中,与LiChroCART HPLC柱(装有LiChrospher RP-18封端(5µm或10µm))连接使用。连接是通过使用manu-CART NT柱支架(1.51486)完成的。
分析報告
选择性:通过测试
法律資訊
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany