产品名称
LiChrospher® RP-18 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm
Agency
suitable for USP L1
质量水平
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
LiChrospher®
标记范围
21% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 3.2 mm
表面积
350 m2/g
基质
octadecyl
silica particle platform
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase