主要文件
47943
Supelco
ASTM® D5441 MTBE 污染物(低)混标 B
0.1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
等级
analytical standard
Agency
ASTM® D5441
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
浓度
0.1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
petroleum
包装形式
multi-component solution
储存温度
2-8°C
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
分析物
说明
    tert-Amyl methyl ether
    tert-Butanol
    tert-Butyl ethyl ether
    Methanol
    2-Methylbutane
    2-Methyl-2-butene
    Pentane
    cis-2-Pentene
    trans-2-Pentene
    Triisobutylene
    2,4,4-Trimethyl-1-pentene
    查看所有结果 (11)
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-27.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-33.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)