Merck
47304
Supelco
程控测定混标
certified reference material, in dichloromethane (varied conc.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
certified reference material
TraceCERT®
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 2 mL
濃度
in dichloromethane (varied conc.)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
petroleum
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
一般說明
该试验混合物基于 Grob 开发的综合混合物 (Grob等人, J. Chromatogr. 156 (1978) 第1页)。可用于测量色谱柱对许多分析物类型的亲和力:
  • 正烷烃(癸烷和十一烷)测量柱效。
  • 脂肪酸甲酯(癸酸甲酯、月桂酸甲酯和十一酸甲酯)测定柱效。
  • 乙醇(1-辛醇)和二醇(2,3-丁二醇)测定是否存在氢键结合位点(暴露的硅醇)。
  • 醛(壬醛)通过氢键以外的方法测量饱和醛的吸附。
  • 胺(二环己基胺)测量不可逆吸附。
  • 酸/碱对(2,6-二甲基苯酚/2,6-二甲基苯胺)测量酸/碱表面特征。
  • 酸/碱对(2-乙基己酸/二环己基胺)测量酸/碱表面特征。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
其他說明
本认证参考材料是根据ISO 17034ISO/IEC 170254生产和认证的。关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    2,3-Butanediol 530 μg/mL
    Decane 280 μg/mL
    Dicyclohexylamine 310 μg/mL
    2,6-Dimethylaniline 320 μg/mL
    2,6-Dimethylphenol 320 μg/mL
    2-Ethylhexanoic acid 380 μg/mL
    Methyl decanoate 420 μg/mL
    Methyl laurate 410 μg/mL
    Methyl undecanoate 420 μg/mL
    Nonanal 400 μg/mL
    1-Octanol 360 μg/mL
    Undecane 290 μg/mL
    查看所有结果 (12)
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)