Merck
47261
Supelco
半挥发性酸性替代加标混合物
certified reference material, 10000 μg/mL each component in methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
10000 μg/mL each component in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
    2-Fluorophenol
    Phenol-d6
    2,4,6-Tribromophenol
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)