certified reference material
TraceCERT®
质量水平
Agency
EPA
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
浓度
2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
multi-component solution
储存温度
2-8°C
相关类别
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他说明
该认证参考物质 (CRM) 按照 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 生产和认证。所有关于此 CRM 的信息均记载在分析证书中。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
alpha-BHC
beta-BHC
Lindane
delta-BHC
Heptachlor
Aldrin
Heptachlorepoxide Isomer B
γ-Chlordane
α-Chlordane
Endosulfan I (alpha)
4,4′-DDE
Dieldrin
Endrin
Endosulfan II (Beta Isomer)
4,4′-DDD
Endrin aldehyde
Endosulfan sulfate
4,4′-DDT
Endrin Ketone
Methoxychlor
查看所有结果 (20)
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
39.2 °F
闪点(°C)
4.0 °C
Comparison of supercritical fluid extraction with classical sonication and soxhlet extractions for selected pesticides.
Snyder L J, et al.
Analytical Chemistry, 64(17), 1940-1946 (1992)