主要文件
CRM47960
Supelco
EPA 8270替代混标 CRM
certified reference material, TraceCERT®, 4000 μg/mL each component in dichloromethane
别名:
EPA 8270替代混标 CRM
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
77101502
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
Agency
EPA 8270
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
浓度
4000 μg/mL each component in dichloromethane
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
multi-component solution
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
参考产品的检验报告,了解更多关于合适仪器技术的信息。联系技术服务部寻求进一步支持。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    2-Fluorobiphenyl
    2-Fluorophenol
    Nitrobenzene-d5
    Phenol-d6
    p-Terphenyl-d14
    2,4,6-Tribromophenol
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)