主要文件
44690-U
Supelco
EPA 547 草甘膦标准液
certified reference material, 1000 μg/mL in H2O
别名:
草甘膦 溶液, N-(膦酰基甲基)甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
77101502
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
Agency
EPA 547
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特点
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
浓度
1000 μg/mL in H2O
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
environmental
包装形式
multi-component solution
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
US EPA 500 系列方法是一种用于识别和量化有机污染物的分析方法,例如水处理的各个阶段中原水、成品饮用水和饮用水中的挥发性有机化合物 (VOC)、杀虫剂、合成有机化合物 (SOC) 和三卤甲烷消毒副产物 (THM)。对于 ISO/IEC 17025 认证的实验室来说,能够显示所有结果的可追溯性非常重要,因此在校准中必须使用经认证的参考材料 (CRM)。我们快速扩展的“TraceCERT”产品范围包括越来越多的农药 CRM。这些产品是根据 ISO/IEC 17025 和 ISO Guide 34 双重认证制造的,这是标准物质生产商可达到的最高质量水平,也被称为“黄金标准”。CRM 溶液是使用 NIST 可溯源砝码进行天平校准的重量分析法进行生产的。
应用
EPA 547 草甘膦溶液已被用作 CRM,通过基于抗草甘膦抗体修饰磁珠和一次性电化学传感器的电化学测定法,对啤酒样品中的广谱除草剂草甘膦进行量化。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Glyphosate determination by coupling an immuno-magnetic assay with electrochemical sensors
Bettazzi F, et al.
Sensors, 18(9), 2965-2965 (2018)
实验方案
EPA Method 547 outlines the analysis of glyphosate in drinking water by direct aqueous injection HPLC, post column derivatization, and fluorescence detection