主要文件
BR4600331
BRAND®Dispensette® S 数字式瓶口分液器
volume range 0.5-5 mL, with recirculation valve
别名:
bottle top dispensers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.43
特点
incremental 0.02 mL
DE-M marking
with recirculation valve
制造商/商品名称
BRAND 4600331
体积范围
0.5-5 mL
配件
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Dispensette S适用于广泛的应用,特别是对于许多酸、盐溶液和有机溶剂。
特点和优势
  • 非常容易填充和分配
  • 通过优化的流动通道进行简单的灌注
  • 内部扇形轨道可快速安全地调节体积
其他说明
数字化 - 易于阅读的机械体积设置,可确保准确和可重复的体积控制。轻松校准技术,无需工具即可在几秒钟内完成校准。校正标志表示出厂设置的变化。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
相关内容
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.