主要文件
33313-U
Supelco
28mm 直径样品瓶加热器单元
for use with 28 mm diameter vials
别名:
加热器单元
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NB.21
技术
solid phase microextraction (SPME): suitable
长度 × 宽度 × 高度
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
应用
food and beverages
相容性
for use with 28 mm diameter vials
for use with 40 mL vials ~ Device: Alumimun block
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特点和优势
对气味或其他挥发性物质进行顶空固相微萃取取样时,使用该铝加热单元进行加热/搅拌。容纳六只 40mL 样品瓶。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)