一般說明
该多功能单元非常适合培养和激活培养物、酶反应、免疫测定、熔点/沸点和多种其他实验室程序。经济、多功能和紧凑。它可容纳单独的可互换模块化加热块,该加热块可容纳多种样品容器,例如微管、离心管、小瓶、微孔板和PCR条或试管。
每个加热块都有一个用于测量模块温度的温度计孔。通过两个温度调节器可将其从环境温度加热至150°C,低范围从环境温度至
100°C/高范围从75°C到150°C。
阳极氧化铝组合式加热块可提供出色的温度稳定性和热传递。
加热块单独出售。
每个加热块都有一个用于测量模块温度的温度计孔。通过两个温度调节器可将其从环境温度加热至150°C,低范围从环境温度至
100°C/高范围从75°C到150°C。
阳极氧化铝组合式加热块可提供出色的温度稳定性和热传递。
加热块单独出售。
特點和優勢
- 紧凑的设计可节省工作台空间
- 可更换的加热模块,能实现最大的灵活性
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3