Merck
Z740272
铝制加热/冷却块
Holds 48 x 1.5 mL tubes
别名:
dry block, tube cooling block, tube heating block
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.35
材料
aluminum
特點
Holds 48 x 1.5 mL tubes
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Diversified Biotech CHAM-3000
技術
PCR: suitable
尺寸
156x76x33 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
每个冷却室都是一块坚固的铝块,包围着插入的小管以确保持续的高温或低温。
應用
离心后用铝加热/冷却块对试管进行冷却。
特點和優勢
  • 固体阳极氧化铝,处理室提供持久耐用性和可靠性。
  • 使用冰锅/桶以获得最佳的样品冷却。
  • 在整个样品处理过程中保持试管凉爽并保持稳定的温度。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Takahiro Yamasaki et al.
Bio-protocol, 9(5), e3186-e3186 (2019-03-05)
Glycosylation of asparagine residues is widespread in Eukarya, and occurs in virtually all Archaea and some eubacterial species. A membrane-bound enzyme, oligosaccharyltransferase, catalyzes the transfer of an oligosaccharide chain from a sugar donor (lipid-linked oligosaccharide, LLO) to an asparagine residue