主要文件
29864-U
RN 注射器的 SGE 针头
volume 500 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
23 ga
特点
replacement needles for 5 μL eVol® syringe
包装
pkg of 5 ea
制造商/商品名称
SGE 039110
针长度 × 外径 × 内径
50 mm × 0.63 mm × 0.32 mm
体积
500 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)