主要文件
29624-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器
10F-C/F-0.63, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
cone tip stainless steel needle
针尺寸
23 ga
描述
color (dark orange)
特点
point style 1
syringe type F (cemented needle)
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
SGE 002981
针长度 × 外径
50 mm × 0.63 mm
体积
10 μL
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)