主要文件
24447
RN 注射器的 SGE 针头
volume 25-500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
别名:
N25/500-5 备用针头,每包 5 个
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
25 ga
描述
N25/500-5
replacement needles
包装
pkg of 5 ea
制造商/商品名称
SGE 038110
针长度 × 外径
50 mm × 0.50 mm
体积
25-500 μL
相容性
for use with SGE 25R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)