物料
fused silica
质量水平
参数
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
313
df
0.20 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
100 m × 0.25 mm
基质活性基团
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
应用
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
色谱柱类型
capillary extremely polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:世界上第一个商业色谱柱,在我们的气相色谱柱极性等级范围中级别超过100。与非极性和中间极性相相比,它的选择性最高,因此具有非常独特的洗脱模式。这种极性极高的色谱柱可承受的最高温度达到270ºC,令人印象深刻。该色谱柱是从中性分析物中分离可极化分析物(包含C-C双和/或三键)的绝佳选择。它也是良好的GCxGC色谱柱选择。2010年推出。
USP 代码 :无
相:
USP 代码 :无
相:
- 非键合的
- 1,5-二(2,3-二甲基咪唑)戊烷双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
- 50 °C至270 °C (等温或程序性的)
应用
使用高极性离子液体柱的快速气相色谱分析脂肪酸甲酯及其在食用油中反式脂肪酸含量测定中的应用
本研究提出了一种利用快速气相色谱(GC)技术结合高极性离子液体柱,快速分析食用油中反式脂肪酸含量的方法。与传统方法相比,如美国油脂化学家协会(AOCS)和日本油脂化学家协会(JOCS)所采用的方法,该方法将分析时间显著缩短至30分钟以内,而传统方法需要90分钟以上。通过比较不同油脂中的反式脂肪酸含量,验证了快速GC方法的有效性,其结果与官方方法的结果高度一致。本研究还强调了使用m-TFPTAH进行甲酯化的优势,该方法简化了操作流程,提高了分析通量。
Shinsuke Inagaki,Masahiko Numata (2015) https://doi.org/10.1007/s10337-014-2837-z
本研究提出了一种利用快速气相色谱(GC)技术结合高极性离子液体柱,快速分析食用油中反式脂肪酸含量的方法。与传统方法相比,如美国油脂化学家协会(AOCS)和日本油脂化学家协会(JOCS)所采用的方法,该方法将分析时间显著缩短至30分钟以内,而传统方法需要90分钟以上。通过比较不同油脂中的反式脂肪酸含量,验证了快速GC方法的有效性,其结果与官方方法的结果高度一致。本研究还强调了使用m-TFPTAH进行甲酯化的优势,该方法简化了操作流程,提高了分析通量。
Shinsuke Inagaki,Masahiko Numata (2015) https://doi.org/10.1007/s10337-014-2837-z
- 离子液体气相色谱法分析长链不饱和脂肪酸:利用SLB®-IL111毛细管气相色谱柱对脂肪酸进行精确的高分辨率分析,研究突出了其在食品化学中确保农产品的质量和真实性的应用。(Weatherly et al., 2016)。
- 用于脂肪酸甲酯气相色谱-质谱法分析的毛细管离子液体柱的表征:讨论了SLB®-IL111柱在脂肪酸甲酯详细分析中的用途,展示了其在环境和生化分析中的效率,从而强调了其在复杂样品分析中的实用性。(Zeng et al., 2013)。
其他说明
我们提供各种色谱配件,包括分析注射器
法律信息
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
应用
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Michelle S S Amaral et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4615-4632 (2017-11-12)
This study investigates applications and performance evaluation of SLB-IL60, SLB-IL76 and SLB-IL111 columns, in relation to a DB-Wax column, for the analysis of coffee volatile compounds. Both standards and an authentic coffee sample were analysed, with solid-phase microextraction (SPME) sampling
实验方案
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC展开我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持