主要文件
27369-U
Supelco
白色 PTFE/硅胶隔垫
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
white PTFE/silicone
包装
pkg of 1000 ea
参数
250 °C temp. limit
外径
11 mm
直径× 厚度
11 mm × 0.075 in.
相容性
for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)