主要文件
27053
Supelco
开孔聚丙烯螺纹瓶盖
black polypropylene cap, thread for 13-425, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
black polypropylene cap
特点
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
参数
135 °C temp. limit
直径× 高度
16 mm × 9.5 mm
孔直径
9 mm
配件
thread for 13-425
相容性
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些开孔瓶盖均不带隔垫。
应用
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)