物料
PTFE/butyl rubber septum
clear glass vial
silver aluminum seal (pressure release)
特点
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
vial type headspace
包装
pkg of 100 ea
小管外径 × 高度 × 内径
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
体积
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3