27061
1 of 10
Supelco
29127-U
12×32mm 广口钳口样品瓶便利套装
29403-U
经过认证的钳口样品瓶,12×32mm
20687
Hamilton® 注射器,1700 系列
20973
20688
27029-U
经硅烷化处理螺纹口样品瓶
20736
Hamilton® 注射器,700系列,固定针头
20887
Hamilton® HPLC 注射器
29056-U
R.A.M.™ (9mm) 螺纹口样品瓶,带瓶盖和隔膜的未组装便利套装
27560-U
带衬垫的螺纹盖(9mm 螺纹)
clear glass vial
silanized glass
closure type crimp top vialdeactivation Silanizedlarge opening, (6 mm)
pkg of 1000 ea
12 mm × 32 mm × 6 mm
2 mL
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
硅烷
历史批次信息供参考:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。