主要文件
27560-U
Supelco
带衬垫的螺纹盖(9mm 螺纹)
clear cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
PTFE/silicone/PTFE septum
clear cap
特点
closure type clear polypropylene hole cap
包装
pkg of 1000 ea
外径 × 高度 × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
预组装的 9mm 开孔带隔垫聚丙烯盖。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)