27018
1 of 10
Supelco
27141
螺旋盖,带聚四氟乙烯衬里的实心顶部,100个装
22059
Swagelok® PTFE Ferrules
27019
带有 PTFE/硅胶隔垫的带孔螺纹盖
854190
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
SU860078
27022
27151
CLS139545SS
Corning® Silicone Septa for GL45 Screw Cap
29320-U
经过认证的带隔垫聚丙烯盖
27273
PTFE/silicone black polypropylene hole cap
closure type black polypropylene hole cappre-assembled
pkg of 100 ea
1.5 mm
thread for 13-425
for use with 4 mL vial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analytical Chemistry
Analytical Chromatography
Analytical Vials
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
Z106402
黑色塑料盖
27115-U
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
27144
棕褐色 PTFE/硅胶隔垫
Z106429
27517
螺纹口带刻度样品瓶,预组装顶部开口瓶盖
27369-U
白色 PTFE/硅胶隔垫
27120-U
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖
27435
2.5mL 聚丙烯固定容量样品瓶