Merck
14567
Sigma-Aldrich
α,ω-双{2-[(3-羧基-1-氧丙基)氨基]乙基}聚乙二醇
Mr 3,000, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
别名:
O,O′-双[2-(琥珀酰氨基)乙基]聚乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
α,ω-双{2-[(3-羧基-1-氧丙基)氨基]乙基}聚乙二醇, Mr 3000
分子量
Mr 3000
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-end
carboxylic acid
α-end
carboxylic acid
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
水污染物質分類(WGK)
WGK 3