Merck
25760-U
Supelco
中等极性熔融石英管
L × I.D. 15 m × 0.25 mm
别名:
GC tubing, silica
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.54
材料
fused silica tubing
成份
phenyl/methyl (deactivated)
包裝
pkg of 1 ea
參數
360 °C max. temp.
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
15 m × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)