Merck
25396
Supelco
OVI-G43毛细管GC色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
eCl@ss:
32119290
物料
fused silica
质量水平
Agency
meets requirements for USP G43
参数
-20-260 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
44
df
3.00 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
30 m × 0.53 mm
基质活性基团
Bonded; poly(6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl siloxane) phase
应用
pharmaceutical (small molecule)
色谱柱类型
capillary intermediate polar
一般描述
应用:该色谱柱经专门的制备和检测以满足美国药典及欧洲药典关于确定药物制备过程中残留溶剂检测方法的要求。
USP代码:该色谱柱满足USP G43要求。
固定相
  • 键合
  • 聚(6%氰基丙基苯基/94%二甲基硅氧烷)
温度。限制
  • -20°C至260°C (等温或程序性的)
其他说明
:为制备5m x 0.53mm内径的保护柱,应使用P/N 25339 (熔融石英管)、P/N 23804 (对接连接器主体)和P/N 22591 (双锥形套圈)。
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
实验方案
Static headspace GC (GC-SH) concentrates volatile analytes for improved detection and minimizes matrix interference.