材料
fused silica
agency
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
參數
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
44
df
3.00 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.53 mm
應用
environmental
food and beverages
pharmaceutical
柱類型
capillary intermediate polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
应用:该色谱柱经过专门测试,可确保分离度、效率和低流失。它被设计用于环境样品中挥发性卤化、非卤化及芳香族污染物的吹扫捕集分析。
USP Code:该色谱柱符合 USP G43 要求。
相:
USP Code:该色谱柱符合 USP G43 要求。
相:
- 键合的
- 所有权
- ≤0.32 mm 内径:亚常温至 250°C(等温或编程)
- ≥0.53 mm 内径:亚常温至 230 °C(等温或编程)
其他說明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律資訊
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany