主要文件
24884
Supelco
隔垫型隔膜
aluminum/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
barrier (silicone bonded to aluminum)
描述
aluminum/silicone
septum type: Barrier
包装
pkg of 100 ea
参数
250 °C temp. limit
外径
13 mm
直径× 厚度
13 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)