主要文件
24881
Supelco
带切口的 PTFE/硅胶
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121821
物料
red PTFE/white silicone (with slit)
包装
pkg of 1000 ea
参数
250 °C temp. limit
外径
8 mm
直径× 厚度
8 mm × 1.5 mm
相容性
for use with Screw Top vial, 2 mL, 4.6 mm I.D., 8/425 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)