主要文件
GF96026418
Quartz - fused
sheet, thickness 3.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
别名:
SI613142
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101503
NACRES:
NA.23
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 960-264-18
尺寸
50 × 50 mm
厚度
3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)