主要文件
24738-U
Supelco
需要 8mm 密封盖的钳口微量样品瓶
volume 0.8 mL, clear glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 200 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
glass
特點
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 200 ea
外徑 × 高度
7 mm × 40 mm , flat bottom
容積
0.8 mL
接頭
thread for 8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
7×40mm
用于:
Beckman 504 Gilson 231-401,232-401
Carlo Erba AS200S,A2005 (Rack 9)(非 ASPEC)
du Pont ICI LC1600
Finnigan A200S Phillips S4,S8,4700LC/GC
SGE LS-3200
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)