物料
fused silica
Agency
meets requirements for USP G25 and G35
参数
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
β值
250
df
0.25 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
尺寸 × 内径
30 m × 0.25 mm
基质活性基团
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
应用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
色谱柱类型
capillary polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:将酸官能团引入相中使该色谱柱具有酸性,可用于分析挥发性酸性化合物。可以对难分析的羧酸(游离脂肪酸)以优异的峰形和最小的吸附量进行分析。
USP编码:该色谱柱满足USP G25及G35要求。
相:
USP编码:该色谱柱满足USP G25及G35要求。
相:
- 键合的
- 酸改性的聚乙二醇
- 60 °C至200 °C (等温)或220 °C(程序性的)
应用
Nukol 毛细管气相色谱柱可用于定量测定乳制品中的游离挥发性脂肪酸(FVFA)。 通过平衡渗析以及固相微萃取(SPME)和毛细管气相色谱,它还可用于测定人血浆中丙戊酸的游离浓度。
其他说明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律信息
其他客户在看
Solid-phase microextraction for the determination of the free concentration of valproic acid in human plasma by capillary gas chromatography.
Mette K
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 673 (2), 299-305 (1995)
Quantitative determination of free volatile fatty acids from dairy products on a Nukol capillary column.
Luciano C.
Journal of Chromatography A, 519 (2), 369-378 (1990)
实验方案
本文将讨论游离脂肪酸分析。
GC Analyses of Free Fatty Acids