主要文件
HAM80039
Hamilton® chromatography syringe, standard injection
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
Gastight syringe
特点
autoclavable: no
model
制造商/商品名称
Hamilton
参数
10-50 °C temp. range (50-122 °F)
1000 psig pressure
内径 × 外径
0.46 mm × 6.6 mm
针距内径 × 外径
0.13 mm × 0.47 mm
针距
26s
体积 × 长度
10 μL × 51 mm
适用性
suitable for chromatography
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)