Merck
25353
Supelco
Carbowax® Amine 毛细管 GC 色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
eCl@ss:
32110502
物料
fused silica
参数
60-200 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
133
df
1.00 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
30 m × 0.53 mm
基质活性基团
Non-bonded; base-modified poly(ethylene glycol) phase
应用
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
色谱柱类型
capillary polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用:这种专门制备的碱去活色谱柱经设计用于伯胺、仲胺和叔胺以及其他挥发性碱性化合物的分析。
USP 代码:无。
  • 未结合的
  • 碱改性的聚乙二醇
温度限制
  • 60 °C至200 °C (等温或程序性的)
毛细管GC柱也称为开口管柱。载气流过中心孔,并且在整个柱长上不受限制。
其他说明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律信息
Carbowax is a registered trademark of Union Carbide
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)