Merck
23818-U
Supelco
SCOT 毛细管GC色谱柱
phase BMEA
别名:
GC色谱柱,载体涂渍开管柱(SCOT),BMEA
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
NACRES:
SB.54
物料
stainless steel
质量水平
描述
3.5 in. banded coil
BMEA = bis-methoxyethyladipate
Dimensions: 1/16 in. connections
SCOT = Support Coated Open Tubular
参数
25-100 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
40
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 外径 × 内径
50 ft × 1/32 in. × 0.5 mm
基质活性基团
BMEA phase
应用
chemicals and industrial polymers
色谱柱类型
capillary SCOT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Supelco 是支撑涂层开管(Support Coated Open Tubular, SCOT)色谱技术的领导者。我们卓越的制造技术使得我们可在不锈钢管的内壁上独特的涂覆一层液相涂层支持颗粒。这项技术使我们能够获得传统熔融石英毛细管柱制造技术无法实现的许多相。SCOT 色谱柱将毛细管气相色谱的灵敏度和良好的样品分辨率与广泛的填充气相色谱固定相库相结合。
我们所有的 SCOT 柱的尺寸为 50 英尺 x 1/32 英寸外径 x 0.02 英寸内径,每端包括 1/16 英寸外径连接。它们采用3.5英寸的线圈进行捆扎并在两端均带有12英寸的松散柱。四款色谱柱均有现货库存。带有其他相的色谱柱可通过我们的定制项目获取。
毛细管柱基本上是有壁涂式开管(WCOT)和载体涂式开管(SCOT)两种类型。WCOT柱由壁上涂有液态固定相的毛细管组成。在SCOT毛细管柱中,毛细管的内壁上衬有一层薄的颗粒载体,如硅藻土;然后将液态固定相薄层涂覆到该载体材料上。这是SCOT柱的一种额外优点,因为它相比于WCOT柱提供了更大的表面积和更厚的固定层。
应用
SCOT毛细管GC柱可用于高分辨率气相色谱。它也可用于测定大鼠脑脂质的非羟基脂肪酸组成。
其他说明
我们提供各种色谱配件,包括分析注射器
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Laboratory Instrumentation.
Haven MS
Gas Chromatography, 275-277 (1994)
High resolution gas chromatography with thermostable glass open tubular capillary columns.
German,AL
Analytical Chemistry, 45 (6), 930-935 (1973)
R K Pullarkat et al.
Journal of chromatographic science, 14(1), 25-28 (1976-01-01)
The nonhydroxy fatty acid composition of rat brain lipids (except gangliosides) was determined by support-coated open-tubular (SCOT) gas chromatography. Fatty acids of both odd and even chain lengths ranging from C14 to C26 were detected. Brain lipids contained 49% saturated