物料
stainless steel
质量水平
描述
3.5 in. banded coil
DNDP = di-n-decyl phthalate
Dimensions: 1/16 in. connections
SCOT = Support Coated Open Tubular
参数
10-150 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
45
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 外径 × 内径
50 ft × 1/32 in. × 0.5 mm
基质活性基团
Bentone 34/DNDP phase
应用
chemicals and industrial polymers
色谱柱类型
capillary SCOT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Supelco 是支撑涂层开管(Support Coated Open Tubular, SCOT)色谱技术的领导者。我们卓越的制造技术使得我们可在不锈钢管的内壁上独特的涂覆一层液相涂层支持颗粒。这项技术使我们能够获得传统熔融石英毛细管柱制造技术无法实现的许多相。SCOT 色谱柱将毛细管气相色谱的灵敏度和良好的样品分辨率与广泛的填充气相色谱固定相库相结合。
我们所有的 SCOT 柱的尺寸为 50 英尺 x 1/32 英寸外径 x 0.02 英寸内径,每端包括 1/16 英寸外径连接。它们采用3.5英寸的线圈进行捆扎并在两端均带有12英寸的松散柱。四款色谱柱均有现货库存。带有其他相的色谱柱可通过我们的定制项目获取。
我们所有的 SCOT 柱的尺寸为 50 英尺 x 1/32 英寸外径 x 0.02 英寸内径,每端包括 1/16 英寸外径连接。它们采用3.5英寸的线圈进行捆扎并在两端均带有12英寸的松散柱。四款色谱柱均有现货库存。带有其他相的色谱柱可通过我们的定制项目获取。
毛细管柱基本上是两种类型的壁涂层开管柱(WCOT)和支撑涂层开管(SCOT)。WCOT 柱由毛细管组成,其中管壁涂有液体固定相。在 SCOT 毛细管柱中,毛细管的内壁有一层薄薄的颗粒状载体,如硅藻土;然后在该载体材料上涂渍一薄层液体固定相。这是 SCOT 色谱柱的一个附加优势,因为它提供了比 WCOT 色谱柱更大的表面积和更厚的固定相层。
应用
SCOT 毛细管 GC 柱可用于高分辨率气相色谱。它也可用于测定大鼠脑脂质的非羟基脂肪酸组成。
其他说明
我们提供各种色谱配件,包括分析注射器
Laboratory Instrumentation.
Haven MS
Gas Chromatography, 275-277 (1994)
High resolution gas chromatography with thermostable glass open tubular capillary columns.
German,AL
Analytical Chemistry, 45 (6), 930-935 (1973)
R K Pullarkat et al.
Journal of chromatographic science, 14(1), 25-28 (1976-01-01)
The nonhydroxy fatty acid composition of rat brain lipids (except gangliosides) was determined by support-coated open-tubular (SCOT) gas chromatography. Fatty acids of both odd and even chain lengths ranging from C14 to C26 were detected. Brain lipids contained 49% saturated