22718-U
1 of 10
Supelco
10357
AMBERLITE™ XAD®-2
CRM47993
苯系物混标 CRM,高浓度
Sigma-Aldrich
88440
聚(乙二醇)
Z289957
Fine test sieves
89510
Z289744
49452-U
C7-C40饱和烷烃混标 CRM
Roche
PMSF-RO
PMSF
29741-U
Tenax® TA
23207
节省空间型存放架
Tekmar® 12-0507-024
150 mm × 19 mm
food and beverages
for use with Tekmar® ALS 2016/2032 Sampler
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。