Merck
22654
SS-174 PTFE 表面隔垫
diam. 6 mm ( 1/4 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115718
物料
off-white silicone body (123 mil thick)
yellow PTFE face (2 mil thick)
包装
pkg of 100 ea
直径
6 mm ( 1/4 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PTFE面隔垫专门用于需要更大惰性的应用。类白色硅胶体(123 mil厚)为黄色PTFE面(2 mil厚)提供了大量支撑。注射时PTFE破裂后,可能会发生一些流血。由于这种出血随着橡胶暴露而增加,因此我们建议使用针头引导来减小穿刺区域的大小。在200℃至300℃的入口温度下使用。
PTFE面隔垫适用于克服由于硅胶隔垫中发生的高温延长而导致的降解。降解导致基线漂移和其他峰。通常将PTFE朝向色谱柱填料固定。
应用
配有搅拌棒的玻璃小瓶可以用PTFE面硅胶隔垫密封,用于水样品的溶剂滴加微萃取分析。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Carmen López-Blanco et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 383(4), 557-561 (2005-09-01)
Water contamination due to the wide variety of pesticides used in agriculture practices is a global environmental pollution problem. Analytical methods with low quantification limits are necessary. The application of a new extraction technique, solvent drop microextraction (SDME), followed by
Ian A. Fowlis
Gas Chromatography, 62-62 (2008)