Merck
Z266000
Supelco
Latch-lid 薄层色谱展开槽
For use with 20 cm × 20 cm plates
别名:
Sealable TLC Developing Chamber
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Latch-Lid 展开槽具有一种独特的不锈钢固定装置,可以将盖、槽牢靠地固定到位。这可使得展开槽内被溶剂蒸气完全饱和,从而将谱带均匀地展开。玻璃槽具有平坦的磨砂顶部、内部和外部边缘以利于安全性,以及平坦的磨砂底部以利于稳定性。配以多板薄层色谱支架,可以支持最多六张薄层板的同时展开。
不包括支架。
法律資訊
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.