Merck
所有图片(16)
主要文件
ZRB1277
Sigma-Aldrich
抗-F4/80抗体,克隆2F10 ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
2F10, monoclonal
recombinant monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt ~97.68 kDa
observed mol wt ~97 kDa
种属反应性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特异性
克隆2F10是一种ZooMAb®兔重组单克隆抗体,可特异性检测F4/80(粘附G蛋白偶联受体E1)。它靶向胞外结构域N-末端的15个氨基酸之内的表位。
免疫原
KLH缀合线性肽,对应于人F4/80 N-末端区域的15个氨基酸(粘附G蛋白偶联受体E1)。
应用
质量控制测试
通过蛋白质印迹在Jurkat细胞裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:10,000稀释度在Jurkat细胞裂解物中检测到F4/80。
测试应用
蛋白质印迹分析:代表性批次的1:10,000稀释液在Raji、NIH3T3和人脾组织裂解物中检测到F4/80。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在Jurkat细胞中检测到F4/80。
流式细胞术分析:代表性批次的0.1 μg在100万个Jurkat细胞中检测到F4/80。
亲和结合分析:该抗体的代表性批次在亲和结合分析中以2.0 x 10-7的KD结合F4/80肽。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人脾和人骨髓组织切片中检测到F4/80。
注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
抗F4/80,克隆2F10 ZooMAb®(目录号ZRB1277)是一种重组兔单克隆抗体,可靶向F4/80,并在亲和结合分析、流式细胞术、免疫细胞化学、免疫组织化学和蛋白质印迹分析中进行测试。
目标描述
粘附G蛋白偶联受体E1(UniProt:Q14246;也称为EGF样模块受体1、含有EGF样模块粘蛋白样激素受体样1、EMR1激素受体、F4/80)由人ADGRE1(也称为EMR1,TM7LN3)基因(基因ID:2015)编码。F4/80是G-蛋白偶联受体2家族的多通膜糖蛋白,包括4个胞外结构域、7个跨膜结构域和4个细胞质结构域。此外,它在N端区域也有6个EGF样结构域,跟着一个富含丝氨酸/苏氨酸的茎秆区域。F4/80参与细胞粘附和免疫系统相关的细胞间相互作用。F4/80是一种小鼠泛巨噬细胞标记物,用于松山组织巨大噬细胞的分布和定位,并检测定居巨噬细胞的表型异质性和激活状态。虽然F4/80并非小鼠正常巨噬细胞发育所必需的,但研究表明其对诱导传出的CD8+调节性T细胞至关重要,而后者是外周耐受所必需的。人F4/80的表达仅限于嗜酸性粒细胞。通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外形
纯化的重组小鼠单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,正常外观为粗糙或半透明的树脂。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律信息
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)