Merck
所有图片(7)
主要文件
HPA048982
Sigma-Aldrich
抗-CD68 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-CD68分子, 抗-DKFZp686M18236, 抗-GP110, 抗-LAMP4, 抗-巨唾液酸蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
免疫原序列
SPTSKETIGDYTWTNGSQPCVHLQAQIQIRVMYTTQGGGEAWGISVLNPNKTKVQGSCEGAHPHLLLSFPYG
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CD68(968)
一般描述
编码CD68(分化簇68)的基因位于人类染色体17p13。它的基因编码macrosialin糖蛋白。编码的蛋白属于LAMP(溶酶体相关膜糖蛋白)家族蛋白。Macrosialin是一种清道夫受体,含有糖基化粘蛋白样结构域。
免疫原
CD68分子重组蛋白表位标记标签(PrEST)
应用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫组织化学(1篇论文)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
CD68(分化簇68)参与阿尔茨海默病的进展。它可作为肿瘤细胞的预后标记物(prognostic marker)。现已确知CD68基因的缺失导致骨吸收能力下降。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST85088
外形
在含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.2)中的溶液。
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Netrin-1 is associated with macrophage infiltration and polarization in human epicardial adipose tissue in coronary artery disease
Gurses KM, et al.
Journal of Cardiology, 69(6) (2017)
Esraa Al Dujaily et al.
JNCI cancer spectrum, 4(2), pkz101-pkz101 (2020-03-20)
Statins have anticancer properties by acting as competitive inhibitors of the mevalonate pathway. They also have anti-inflammatory activity, but their role in suppressing inflammation in a cancer context has not been investigated to date. We have analyzed the relationship between
Po Zhang et al.
Frontiers in immunology, 13, 824586-824586 (2022-04-05)
The development and progression of glioma are associated with the tumor immune microenvironment. Diffuse low-grade gliomas (LGGs) with higher immunosuppressive microenvironment tend to have a poorer prognosis. The study aimed to find a biological marker that can reflect the tumor
Simon M Jensen et al.
Frontiers in physiology, 11, 811-811 (2020-08-15)
The current model for repair of damaged tissue includes immune cells, mediating the progression from a pro-inflammatory to an anti-inflammatory environment. How this process changes with aging in human skeletal muscle under conditions of physiological exercise loading remains unclear. To
Zhe Yuan et al.
AIDS (London, England), 37(4), 571-577 (2022-12-03)
The human endogenous protein galectin-9 (Gal-9) reactivates latently HIV-infected cells in vitro and ex vivo , which may allow for immune-mediated clearance of these cells. However, Gal-9 also activates several immune cells, which could negatively affect HIV persistence by promoting