MABF152D
抗-F4/80(小鼠),FITC,克隆BM8.1抗体
clone BM8.1, from rat, FITC conjugate
别名:
EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, Cell surface glycoprotein F4/80, EGF-like module receptor 1, EMR1 hormone receptor, F4/80
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物来源
rat
质量水平
偶联物
FITC conjugate
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
BM8.1, monoclonal
种属反应性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
技术
flow cytometry: suitable
UniProt登记号
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Adgre1(13733)
一般描述
BM8.1抗体对小鼠F4/80抗原具有特异性,小鼠F4/80抗原是单核吞噬细胞系统成员广泛表达的125 kDa跨膜蛋白,被认为是成熟巨噬细胞的关键标志物。F4/80在髓样细胞发育过程中差异表达,并且可能受组织微环境中某些细胞因子的调节。显示表达这种抗原的其他细胞类型包括朗格汉斯细胞、库普弗细胞和树突状细胞亚群。BM8.1与抗CD115(c-fms)、CD11b和CD11c的抗体一起广泛用于通过流式细胞术鉴定髓样/巨噬细胞。
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
应用
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
该大鼠单克隆抗F4/80抗体(小鼠),FITC,克隆BM8.1,目录号MABF1528经验证可用于流式细胞术检测F4/80。
质量
通过亲和层析从组织培养上清液中纯化该单克隆抗体。将纯化的抗体在最佳条件下偶联,并从制备物中除去未反应的染料。
流式细胞术分析:从代表性批次中取0.25 μg样品,在100万个C57BL/6脾细胞中检测到F4/80。
流式细胞术分析:从代表性批次中取0.25 μg样品,在100万个C57BL/6脾细胞中检测到F4/80。
外形
分子排阻色谱法纯化
纯化的大鼠单克隆抗体,含有10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl、0.09% NaN3、0.1%明胶,pH7.2。
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
注意:建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
注意:建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg