Merck
ZFNGS
SAFC
化合物 ® 基因敲除 ZFN 试剂盒-CHO GS
glutamine synthetase
别名:
CHO 细胞 CompoZr ® 基因敲除 ZFN 试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.75
品質等級
產品線
CompoZr®
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CompoZr 基因敲除 ZFN 在基因特异性目标位点产生靶向双链断裂。通过非同源末端连接的细胞过程,该双链断裂可导致 DNA 序列的改变,从而创建目标基因的功能性敲除。为了尽可能创建功能性基因敲除,CompoZr 基因敲除 ZFN 靶向目标基因编码区的前 2/3。
外觀
提供了CompoZr基因敲除ZFN,作为两个编码基因特异性锌指核酸酶的质粒。
法律資訊
所有锌指核酸酶均经 Sangamo Biosciences 许可销售。如需购买 CompoZr ZFN 时提供的标签许可副本,请访问 ZFN 标签许可页面。
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
相关内容
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.