Merck
CHOGS
CHOZN® GS-/- ZFN-改良 CHO 细胞系
别名:
CHOZN ® ZFN 修饰的 CHO 细胞系
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352200
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
description
CHOZN® GS-/- ZFN-modified CHO cell line, glutamine synthetase knockout cell line
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
ZFN 是一类工程 化的DNA 结合蛋白,可导致双链断裂。这种双链断裂是位点特异性诱变介导的 DNA 修复所必需的。它通过与用户指定的基因座结合来促进靶向基因组的编辑。谷氨酰胺合成酶(GS)是生物制药行业中最常用的选择性标记之一。 谷氨酰胺是细胞生长的必需氨基酸。GS酶负责将谷氨酸盐转化为谷氨酰胺。没有这种酶活性的话,细胞不能再合成内源谷氨酰胺,如果培养基中不补充谷氨酰胺,细胞将死亡。
利用 Sigma ′CompoZr 锌指核酸酶 (ZFN) 专利技术创建 CHOZN 细胞系,在亲代 CHO-K1 细胞中创建遗传修饰。 细胞储存在化学成分明确、无动物成分的 EX-CELL CD CHO 融合培养基中
Biochem/physiol Actions
CHOZN 细胞系均为 1957 年 Puck 创立的亲本 CHO-K1 细胞系的亚克隆。
Packaging
本产品采用液氮托运桶运输。
产品价格不包括液氮托运桶费用(最高 125 美元)和运费。
液氮托运桶并非一次性用品,应在收到后退回。如果在交货后 1 周内未退回,将收取 450 美元的液氮托运桶费用。
了解更多关于液氮托运桶的信息
Physical form
向客户提供含有 > 7.5e6 个细胞/mL 小瓶的 CHOZN 细胞系
Legal Information
所有 CHOZN 细胞系均在 Sigma Aldrich 的许可下出售。 购买 CHOZN 细胞系时提供一份研究许可证副本。
CHOZN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
存储类别
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)