主要文件
Z744090
Autoclave indicator tape
W × L 1.0 in. × 2,160 in.
别名:
Indicator tape
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122410
包装
pack of 1 roll
制造商/商品名称
Diversified Biotech ACTP-1001
宽度 × 长度
1.0 in. × 2,160 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Printed diagonal stripes darken indicating a steam autoclave process is complete. Stripes darken after 5 minutes of exposure at 273°F (134°C) at steam pressure of 1.02 kg/cm2.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)